Merck
N3010
Sigma-Aldrich
[3,5-diBr-Tyr11]-Neurotensin
≥97% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C78H119Br2N21O20
CAS番号:
分子量:
1830.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC(C)C(NC(=O)C(Cc1cc(Br)c(O)c(Br)c1)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C3CCCN3C(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C5CCC(=O)N5)C(=O)NC(CC(C)C)C(O)=O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N3010-.1MG:
N3010-BULK:
N3010-1MG:
N3010-VAR:
N3010-.5MG:
試験成績書(COA)