保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2OC4OC(CO)C(O)C(O)C4O
InChI
1S/C24H24BrNO8/c1-32-17-5-3-2-4-16(17)26-23(31)15-9-13-8-14(25)7-6-12(13)10-18(15)33-24-22(30)21(29)20(28)19(11-27)34-24/h2-10,19-22,24,27-30H,11H2,1H3,(H,26,31)
InChI Key
SISGBWZDEMMSLV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
基質
Histochemical substrate for acid β-galactosidase.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N2885-1G:
N2885-250MG:
N2885-BULK:
N2885-VAR:
N2885-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Splitting of naphthol AS-BI beta-galactopyranoside by acid beta-galactosidase.
R Gossrau
Histochemie. Histochemistry. Histochimie, 37(1), 89-91 (1973-10-03)