Merck
N2634
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl N-acetyl-1-thio-β-D-glucosaminide
別名:
p-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-1-thio-β-D-glucopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18N2O7S
CAS番号:
分子量:
358.37
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
InChI
1S/C14H18N2O7S/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)23-14(11)24-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)
InChI Key
XXHJAPWYKMBYHF-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)