Merck
N2520
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-MX butyrate
~98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H23NO3
CAS番号:
分子量:
361.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
~98%
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCC(=O)Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccc(C)cc3C
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N2520-1G:
N2520-5G:
N2520-BULK:
試験成績書(COA)