Merck
N2257
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl 1-thio-β-D-galactopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15NO7S
CAS番号:
分子量:
317.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCC1OC(Sc2ccc(cc2)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N2257-BULK:
N2257-250MG:
N2257-VAR:
N2257-1G:
N2257-10MG:
N2257-25MG:
N2257-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)