Merck
N145
[Lys5, MeLeu9, Nle10]-α-Neurokinin Fragment 4-10
>98%
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C39H64N8O10
分子量:
804.97
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
assay
>98%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(C)C)C(O)=O
Gene Information
human ... TAC1(6863)
Biochem/physiol Actions
Potent NK-2 tachykinin receptor agonist.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)