Merck
N0759
Sigma-Aldrich
4-Nitro-D-phenylalanine monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10N2O4 · H2O
CAS番号:
分子量:
228.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.N[C@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N0759-1G:
N0759-5G:
N0759-BULK:
N0759-250MG:
試験成績書(COA)