Merck
N0501
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl propionate
別名:
Propionic acid 2-naphthyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12O2
CAS番号:
分子量:
200.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H12O2/c1-2-13(14)15-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)9-12/h3-9H,2H2,1H3
InChI Key
KVMXEPJRCAPKJL-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N0501-500MG:
N0501-VAR:
N0501-1G:
N0501-5G:
N0501-BULK:
試験成績書(COA)