Merck
N0251
Sigma-Aldrich
2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole
suitable for liquid scintillation spectrometry, crystalline
別名:
α-NPO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H13NO
CAS番号:
分子量:
271.31
Beilstein:
210666
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
crystalline
light green
適合性
suitable for liquid scintillation spectrometry
保管温度
−20°C
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C19H13NO/c1-2-8-15(9-3-1)18-13-20-19(21-18)17-12-6-10-14-7-4-5-11-16(14)17/h1-13H
InChI Key
WWVFJJKBBZXWFV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N0251-1G:
N0251-5G:
N0251-BULK:
N0251-25G:
N0251-10G:
N0251-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)