Merck
MTCA8803
MTC™ Bio BluBlot™ HS Autoradiography Flim
W × L 5 in. × 7 in.
別名:
blotting film, western imaging film, MTC Bio A8803, imaging film, western blotting film
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41105341
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio A8803
W × l:
5 in. × 7 in.
Packaging:
pack of 100 ea
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio A8803
W × L
5 in. × 7 in.
General description
BluBlot™ HS Autoradiography film, 5x7in, 100 sheets/box
Features and Benefits
  • High Contrast
  • Reduced Background
  • Publication Quality
  • Suitable for 14C, 32P, 33P, 125I, and 35S
  • Double Emulsion
Legal Information
BluBlot is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)