Merck
MOU965
Sigma-Aldrich
Mouse Oligonucleotide Libraries
(96 well) plate 5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.62
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マウス オリゴヌクレオチド ライブラリは、特別に設計されたオリゴセットであり、公開されているmRNA配列に関連したすべてのマウス遺伝子を最も良く代表するように選択しました。Compugenの強力なLEADS技術を用いて、トランスクリプトームを最も包括的に代表する配列を作成し、ライブラリに含まれるすべての遺伝子について1本鎖ロングオリゴを作成しました。これらの65 merは、オリゴが様々な基質にフレキシブルに、また普遍的に共有結合するように、5'-C6位がアミノ修飾されています。マウス オリゴヌクレオチド ライブラリには、21,997種類のオリゴが含まれ、このうち21,766種類がLEADSクラスター、231種類が対照です。マウス オリゴヌクレオチド ライブラリに関するさらに詳細な情報については、www.sigma-genosys.comに最も完全な最新の製品情報を掲載しています。
アプリケーション
Protein metabolism and modification: RNA metabolism
特徴および利点
・Compugen社が、クロスハイブリダイゼーションを最小限に抑え、感度と特異度を向上させるために、同社のLEADS配列データベースと独自の複合アルゴリズムを用いてデザインした最も精度の高いオリゴヌクレオチドライブラリーです。
・遺伝子機能別に配列されたライブラリーの全体または一部を、96ウェルプレート4枚または384ウェルプレートの仕様で提供されます。
・プレート内の純度、合成、オリゴ長、および方向性をポリアクリルアミドゲル電気泳動法、質量分析法、キャピラリー電気泳動法を用いて検証し、品質を検査しています。
・アクセッション番号、シークエンス情報、オリゴヌクレオチドの特性、遺伝子のアノテーションなどのオリゴヌクレオチドと遺伝子に関する詳細情報は、LabOnWeb.com等をご覧ください。
包装
96ウェル製品と384ウェル製品はどちらも1 nmole/ウェルと500 pmole/ウェルがございます。
法的情報
LEADS is a trademark of Compugen
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)