安全性情報
MLMIR0581
Sigma-Aldrich
MISSION® Lenti microRNA、マウス
mmu-miR-761
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
liquid
濃度
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
成熟配列
GCAGCAGGGUGAAACUGACACA
Sanger mature/minorアクセッション番号
SangerマイクロRNAアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
SIGMAの Mission Lenti-miRは、正確なダイサープロセシングの必要条件に合う一般的な構造骨格からmiRNAを発現し、独自のアルゴリズムによってその骨格構造の塩基対パターンを模倣して部分的相補鎖をデザインします。マイクロRNA配列を含むオリゴがTRC2-pLKO-puroベクターにクローン化されています。各miRNA構造はクローン化され、配列が検証されています。成熟マイクロRNA配列は、miRBaseから取得されています。レンチウイルス形質導入粒子は、配列検証済みのレンチウイルスプラスミドベクターから作製されます。マイクロRNA配列を含むオリゴがTRC2-pLKO-puroベクターにクローン化されています。このベクターを互換性のあるパッケージングプラスミドと一緒に適切な細胞株に導入すると、哺乳類細胞への形質導入に使用可能なウイルス粒子が生成されます。ポリメラーゼIIプロモーターである伸長因子1α(EF1A)は、ウイルスRNAの逆転写とウイルスDNAの宿主細胞ゲノムへの組込みに必要なmiRNA発現を駆動するために選ばれました。さらに、Woodchuck Hepatitis Post-Transcriptional Regulatory Element(WPRE)が、レンチウイルスベクターによって伝達された導入遺伝子の発現を亢進します。このレンチウイルスベクターは、細胞を選定するためのピューロマイシン耐性遺伝子も保有しています。マウスに基づくMMLVまたはMSCVレトロウイルスシステムとは異なり、レンチウイルスに基づく粒子は、特異的miRNA構造をニューロンや樹状細胞などの分化型非分裂細胞へ効率的に感染させ組み込ませることができます。
その他情報
miRBase V20 Mature IDに基づく
おすすめ製品
ネガティブコントロールとしてNCLMIR001とNCLMIR002の2つをご利用いただけます。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
コントロール
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
MLMIR0581:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)