Merck
MAK202
Sigma-Aldrich
Cathepsin S Inhibitor Screening Kit
Sufficient for 100 Fluorometric tests
別名:
CTSS Inhibitor Assay Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
検出方法
fluorometric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; cardiovascular diseases; cancer
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CTSS(1520)
mouse ... CTSS(13040)
rat ... CTSS(50654)
詳細
Cathepsin S (CTSS; EC 3.4.22.27) is a lysosomal cysteine proteinase involved in the degradation of proteins to peptides required for the presentation of MHC class II molecules.1 It is associated with pathological conditions such as atherosclerosis, coronary heart disease, cancer, and insulin resistance.
適合性
Suitable for the screening of inhibitors of Cathepsin S.
原理
The Cathepsin S Inhibitor Screening Kit is a simple assay for screening potential inhibitors of CTSS. CTSS activity is measured by cleaving a synthetic 7-amino-4-trifluoromethylcoumarin (AFC)-based substrate to yield AFC, a fluorescent product (λex = 400/ λem = 505 nm), proportional to the enzymatic activity present.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • CTSS Reaction Buffer
  • Cathepsin S, human
  • CTSS Substrate, Z-VVR-AFC, 10 mM
  • CTSS Inhibitor Z-FF-FMK, 1 mM
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)