Merck
M9670
SAFC
(R,R)-(−)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine
≥97% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H17NO2
CAS番号:
分子量:
159.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥97% (GC)
SMILES記法
COC[C@H]1CC[C@H](COC)N1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Chiral auxiliary
文書ライブラリにアクセスする
Fuji, K, et al.
Tetrahedron Letters, 31, 3175-3175 (1990)