Merck
M9505
Sigma-Aldrich
Met-Phe
~98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20N2O3S
CAS番号:
分子量:
296.39
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
~98%
保管温度
−20°C
文書ライブラリにアクセスする
S Fiebig et al.
Molecular and cellular endocrinology, 84(1-2), R27-R30 (1992-03-01)
High-performance liquid chromatography (HPLC) is used to detect testosterone (T)-sensitive peptides in spleen cells isolated from female C57BL/10 mice immunosuppressed against Plasmodium chabaudi malaria by T treatment. Two peaks with retention times of about 25 min and 34 min, respectively