human
利用可能性
not available in Japan
テクニック
immunocytochemistry: 4 μg/mL using human brain, caudate
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4 μg/mL using human brain, caudate
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MC4R(4160)
mouse ... Mc4r(17202)
rat ... Mc4r(25635)
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
M9318-50UL-PW:
M9318-VAR:
M9318-50UL:
M9318-BULK:
試験成績書(COA)