有効性
3700 units Mepartricin per mg
色
yellow to yellow with tan cast powder
溶解性
DMF: 50 mg/mL, slightly hazy, red to red-brown
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C1C(O)CC2(O)CC(O)CC(O)CC(O)CC(O)CC(=O)CC(O)CC(=O)OC(C(C)CCC(O)CC(=O)c3ccc(N)cc3)C(C)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C(CC1O2)O[C@@H]4O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]4O
InChI
1S/C59H86N2O19/c1-35-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-47(78-58-55(73)53(61)54(72)37(3)77-58)32-50-52(57(74)76-4)49(70)34-59(75,80-50)33-46(68)29-44(66)27-42(64)25-41(63)26-43(65)28-45(67)31-51(71)79-56(35)36(2)19-24-40(62)30-48(69)38-20-22-39(60)23-21-38/h5-18,20-23,35-37,40-42,44-47,49-50,52-56,58,62-64,66-68,70,72-73,75H,19,24-34,60-61H2,1-4H3/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t35?,36?,37-,40?,41?,42?,44?,45?,46?,47?,49?,50?,52?,53+,54-,55+,56?,58+,59?/m1/s1
InChI Key
GIDIUOCSTCGLRW-QJSPMWJNSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M9149-25MG:
M9149-VAR:
M9149-BULK:
M9149-250MG:
M9149-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)