Merck
M8384
Sigma-Aldrich
Methyl 4-hydroxybenzimidate hydrochloride
別名:
MHBI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
187.62
Beilstein:
5622546
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].COC(=N)c1ccc(O)cc1