Merck
M8156
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-thioglucopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22O9S
CAS番号:
分子量:
378.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
CS[C@@H]1O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3