Merck
M7922
Sigma-Aldrich
5-Methoxyflavanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14O3
CAS番号:
分子量:
254.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
SMILES記法
COc1cccc2OC(CC(=O)c12)c3ccccc3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)