Merck
M7892
Sigma-Aldrich
[Val-OH13]-α-MSH
≥97% (HPLC)
別名:
N-Acetyl-Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C77H108N20O20S
CAS番号:
分子量:
1665.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CSCCC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(CO)NC(C)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc2cnc[nH]2)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)NCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)N6CCCC6C(=O)NC(C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C77H108N20O20S/c1-42(2)64(76(116)117)96-74(114)61-20-13-30-97(61)75(115)54(18-10-11-28-78)87-62(102)38-84-65(105)57(34-46-36-83-50-17-9-8-16-49(46)50)93-66(106)51(19-12-29-82-77(79)80)88-69(109)55(32-44-14-6-5-7-15-44)91-71(111)58(35-47-37-81-41-85-47)94-67(107)52(25-26-63(103)104)89-68(108)53(27-31-118-4)90-73(113)60(40-99)95-70(110)56(33-45-21-23-48(101)24-22-45)92-72(112)59(39-98)86-43(3)100/h5-9,14-17,21-24,36-37,41-42,51-61,64,83,98-99,101H,10-13,18-20,25-35,38-40,78H2,1-4H3,(H,81,85)(H,84,105)(H,86,100)(H,87,102)(H,88,109)(H,89,108)(H,90,113)(H,91,111)(H,92,112)(H,93,106)(H,94,107)(H,95,110)(H,96,114)(H,103,104)(H,116,117)(H4,79,80,82)
InChI Key
MBBQINYFFIKILA-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M7892-.5MG:
M7892-BULK:
M7892-1MG:
M7892-VAR:
M7892-.1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
W Barcellini et al.
Journal of leukocyte biology, 68(5), 693-699 (2000-11-10)
The purpose of the present research was to determine if alpha-melanocyte-stimulating hormone (alpha-MSH) and its C-terminal tripeptide [alpha-MSH (11-13), KPV] alter HIV expression in infected cells. The results indicate that chronically HIV-1-infected promonocytic U1 cells produce alpha-MSH and that immunoneutralization
T Watanabe et al.
Brain research bulletin, 32(3), 311-314 (1993-01-01)
Interleukin-1 (IL-1) is a proinflammatory cytokine, alpha-MSH(1-13) molecules inhibit inflammation induced by cytokines, other mediators of inflammation, and by peripheral irritants. D-valine substitution in the antiinflammatory/antipyretic message sequence [alpha-MSH(11-13), Lys-Pro-Val] of alpha-MSH(1-13) increases the activity of the tripeptide. Our aim