Merck
M7795
Sigma-Aldrich
rac-2-Methoxy-3-hexadecanamido-1-propylphosphocholine
≥90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H53N2O6P
CAS番号:
分子量:
508.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥90%
フォーム
powder
不純物
≤0.5 mol/mol (NH4)2CO3
溶解性
chloroform: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCC(COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC
InChI
1S/C25H53N2O6P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(28)26-22-24(31-5)23-33-34(29,30)32-21-20-27(2,3)4/h24H,6-23H2,1-5H3,(H-,26,28,29,30)
InChI Key
GLZQVYDFXUECNY-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Protein kinase C inhibitor.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M H Marx et al.
Journal of medicinal chemistry, 31(4), 858-863 (1988-04-01)
Previously unreported analogues of the synthetic antitumor phospholipid ET-18-OMe (1-octadecyl-2-methoxy-rac-glycero-3-phosphocholine), in which the 1-ether oxygen has been replaced by an amido group, have been prepared and evaluated for in vitro cytotoxic effects and for inhibition of protein kinase C. The