Merck
M7656
Sigma-Aldrich
Methyl 11-methyldodecanoate
≥98% (capillary GC)
別名:
11-Methyllauric acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H28O2
CAS番号:
分子量:
228.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98% (capillary GC)
フォーム
solid
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)CCCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C14H28O2/c1-13(2)11-9-7-5-4-6-8-10-12-14(15)16-3/h13H,4-12H2,1-3H3
InChI Key
GSRXTORWPQDOOY-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Gan Hui Siang et al.
Journal of chromatography. A, 1217(52), 8073-8078 (2010-11-18)
The development of a two phase hollow fiber liquid-phase microextraction technique, followed by gas-chromatography-flame ionization detection (GC-FID) for the profiling of the fatty acids (FAs) (lauric, myristic, palmitic, stearic, palmitoleic, oleic, linoleic, linolenic and arachidic) in vegetable oils is described.
Tomás Horák et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(23), 11081-11085 (2009-11-13)
Solid-phase extraction (SPE), solid-phase microextraction (SPME) using carbowax/divinylbenzen fiber, and stir bar sorptive extraction (SBSE) followed by solvent back extraction have been used for the extraction of free fatty acids (caproic, caprylic, pelargonic, capric, lauric, myristic, palmitic, stearic, oleic, linoleic