Merck
M7406
Sigma-Aldrich
メチル 12-メチルトリデカノアート
≥98% (capillary GC)
別名:
12-メチルトリデカン酸メチルエステル, イソミリスチン酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H30O2
CAS番号:
分子量:
242.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98% (capillary GC)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)CCCCCCCCCCC(C)C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)