分子量
antigen 65 kDa
化学種の反応性
human, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:2,000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MMP24(10893)
mouse ... Mmp24(17391)
詳細
特異性
免疫原
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
M6684-100UG:
M6684-VAR:
M6684-BULK:
M6684-100UG-PW:
試験成績書(COA)