Merck
M6131
Sigma-Aldrich
MTH-DL-Tyrosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12N2O2S
CAS番号:
分子量:
236.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1C(=S)NC(Cc2ccc(O)cc2)C1=O
InChI
1S/C11H12N2O2S/c1-13-10(15)9(12-11(13)16)6-7-2-4-8(14)5-3-7/h2-5,9,14H,6H2,1H3,(H,12,16)
InChI Key
VYIBESPZQFAJRM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M6131-100MG:
M6131-VAR:
M6131-250MG:
M6131-BULK:
M6131-500MG:
試験成績書(COA)