M5698
Anti-MIB2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Mindbomb homolog 2, Anti-Novel zinc finger protein, Anti-Novelzin, Anti-Skeletrophin, Anti-Zinc finger ZZ type with ankyrin repeat domain protein 1
About This Item
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~110 kDa
化学種の反応性
human, rat
テクニック
western blot: 1:500-1:1,000 using lysates of rat skeletal muscle
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MIB2(142678)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M5698-25UL:
M5698-VAR:
M5698-BULK:
M5698-200UL:
IXO14728:
試験成績書(COA)