Merck
M5648
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methoxy-2-phenylethanol
liquid
別名:
β-Methoxyphenethyl alcohol, (+)-β-Methoxyphenethyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(OCH3)CH2OH
CAS番号:
分子量:
152.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
形状
liquid
light yellow
屈折率
n20/D 1.52 (lit.)
bp
65 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO[C@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-10H,7H2,1H3/t9-/m1/s1
InChI Key
JDTUPLBMGDDPJS-SECBINFHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
注意
May darken on storage
以下による置換