Merck
M5263
Sigma-Aldrich
N-Methyl-DL-glutamic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO4
CAS番号:
分子量:
161.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CNC(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-7-4(6(10)11)2-3-5(8)9/h4,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChI Key
XLBVNMSMFQMKEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
N-Methyl-DL-glutamic acid is a cytotoxic amino acid derivative.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
文書ライブラリにアクセスする
Biosynthetic Gene Cluster for the Polyenoyltetramic Acid α-Lipomycin
Bihlmayer, C. et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 2008, 2113-2121 (50)