Merck
M4901
Sigma-Aldrich
4-O-(2-O-Methyl-β-D-galactopyranosyl)-D-glucopyranose
別名:
2′-O-Methyllactose, 2-Me-β-D-Gal-[1→4]-D-Glc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H24O11
CAS番号:
分子量:
356.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC1C(O)C(O)C(CO)OC1OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M4901-1MG:
M4901-BULK:
M4901-VAR:
M4901-5MG:
M4901-25MG:
試験成績書(COA)