Merck
M4377
Sigma-Aldrich
α-Methyl-m-methoxy-DL-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15NO3
CAS番号:
分子量:
209.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cccc(CC(C)(N)C(O)=O)c1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-11(12,10(13)14)7-8-4-3-5-9(6-8)15-2/h3-6H,7,12H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
TYHSKOHNTPEOPS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3