Merck
M4039
Sigma-Aldrich
Methyl 11-methyltridecanoate
別名:
11-Methyltridecanoic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H30O2
CAS番号:
分子量:
242.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(C)CCCCCCCCCC(=O)OC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3