Merck
M3545
Sigma-Aldrich
マストパラン Polistes jadwigae(セグロアシナガバチ )由来
≥97% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C77H127N21O18
CAS番号:
分子量:
1634.96
UNSPSCコード:
41106300
アッセイ
≥97% (HPLC)
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
Mast cell degranulating peptide. Activates phospholipase A2; inhibits calmodulin. Cell permeable; stimulates exocytosis and phosphoinositide breakdown.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M3545-1MG:
M3545-VAR:
M3545-5MG:
M3545-BULK:
M3545-250UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T Nakajima et al.
Peptides, 6 Suppl 3, 425-430 (1985-01-01)
In addition to wasp kinins, the wasp venom contains a series of hydrophobic peptides, mastoparans and chemotactic peptides as major peptidergic components. The first major component in the venom is mastoparam. The peptides in the mastoparan family are tetradecapeptide amides