Merck
M3539
Sigma-Aldrich
Methyl 13-methylpentadecanoate
別名:
13-Methylpentadecanoic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H34O2
CAS番号:
分子量:
270.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(C)CCCCCCCCCCCC(=O)OC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M3539-BULK:
M3539-VAR:
M3539-100MG:
試験成績書(COA)