Merck
M3420
Sigma-Aldrich
Methyl 6-O-(N-heptylcarbamoyl)-α-D-glucopyranoside
≥90% (TLC)
別名:
6-O-(N-Heptylcarbamoyl)-methyl-α-D-glucopyranoside, HECAMEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H29NO7
CAS番号:
分子量:
335.39
Beilstein:
3560078
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
詳細
non-ionic
アッセイ
≥90% (TLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCNC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H29NO7/c1-3-4-5-6-7-8-16-15(20)22-9-10-11(17)12(18)13(19)14(21-2)23-10/h10-14,17-19H,3-9H2,1-2H3,(H,16,20)/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
InChI Key
XPIVOYOQXKNYHA-RGDJUOJXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Non-ionic detergent with superior properties: dissociates protein aggregates but does not denature enzymes or antigens; high CMC (19.5 mM) allow fast removal by dialysis.
以下による置換
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M3420-1G:
M3420-BULK:
M3420-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D Plusquellec et al.
Analytical biochemistry, 179(1), 145-153 (1989-05-15)
A new surfactant, 6-O-(N-heptylcarbamoyl)-methyl-alpha-D-glucopyranoside (HECAMEG, molar mass 335.38 g), was synthesized by a simple and low cost procedure from methyl-alpha-D-glucopyranoside. This surfactant is characterized by a high solubility in water (even at 0 degree C), ultraviolet light transparency in the