Merck
M3140
Sigma-Aldrich
Methyl 6-deoxy-β-D-glucopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O5
CAS番号:
分子量:
178.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
形状
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC1OC(C)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C7H14O5/c1-3-4(8)5(9)6(10)7(11-2)12-3/h3-10H,1-2H3
InChI Key
OHWCAVRRXKJCRB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Methyl 6-deoxy-β-D-glucopyranoside has been used in a study to advance the understanding of the differences in reactivity of single hydroxyl groups on the pyranoside skeleton.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M3140-100MG:
M3140-VAR:
M3140-25MG:
M3140-BULK:
M3140-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Partial tosylation of methyl 6-deoxy-β-D-glucopyranoside
Stanek, J., et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 40, 3370-3385 (1975)