スキップする
M3129
Met-Gly
≥98% (TLC)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
500 mg
カートの在庫状況を確認する
¥31,100
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C7H14N2O3S
CAS番号:
分子量:
206.26
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
238-487-9
MDL number:
¥31,100
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Met-Gly,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(CNC([C@@H](N)CCSC)=O)=O
InChI
1S/C7H14N2O3S/c1-13-3-2-5(8)7(12)9-4-6(10)11/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
QXOHLNCNYLGICT-YFKPBYRVSA-N
Biochem/physiol Actions
Met-Gly is a dipeptide.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
G0877L9625G3502
Met-Gly
Sigma-Aldrich
M3129
Met-Gly
Gly-Glu
Sigma-Aldrich
G0877
Gly-Glu
Leu-Gly
Sigma-Aldrich
L9625
Leu-Gly
Gly-Tyr
Sigma-Aldrich
G3502
Gly-Tyr
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
white
color
white
color
white
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
M3129-100MG: + M3129-500MG: + M3129-1G: + M3129-VAR: + M3129-50MG: + M3129-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)