Merck
M2281
Sigma-Aldrich
ジ-tert-ブチルマロナート
>97% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COCOCH2COOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
216.27
Beilstein:
1781766
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
>97% (GC)
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
110-111 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−7-−6 °C (lit.)
密度
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O4/c1-10(2,3)14-8(12)7-9(13)15-11(4,5)6/h7H2,1-6H3
InChI Key
CLPHAYNBNTVRDI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M2281-50ML:
M2281-5ML:
M2281-BULK:
M2281-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)