Merck
M2175
Sigma-Aldrich
NGA3 Glycan
別名:
(GlcNAc]3Man3GlcNAc2, Asialo, agalacto, triantennary N-glycan, Mannotriose-di-(N-acetyl-D-glucosamine), tris(N-acetyl-D-glucosaminyl) from bovine fetuin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C58H97N5O41
CAS番号:
分子量:
1520.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
保管温度
−20°C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)