Merck
M2157
Sigma-Aldrich
メチル β-L-ダウノサミニド 塩酸塩
別名:
ダウノサミン β-メチルグリコシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
197.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
フォーム
powder
不純物
≤10% inorganic salts
SMILES記法
Cl.COC1CC(N)C(O)C(C)O1
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-4-7(9)5(8)3-6(10-2)11-4;/h4-7,9H,3,8H2,1-2H3;1H
InChI Key
JVYGBUAXDCLPMP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Methyl β-L-daunosaminide hydrochloride has been used in a study to investigate enantiospecific synthesis of D-daunosamine from thioglycolic acid.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantiospecific synthesis of D-daunosamine from thioglycolic acid
Po, S., et al.
Tetrahedron Asymmetry, 5, 1896-1872 (1994)