スキップする
M2137
N-Methyl-DL-aspartic acid
別名:
(±)-2-(Methylamino)succinic acid, NMA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
化学式:
HOCOCH2CH(NHCH3)COOH
CAS番号:
分子量:
147.13
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
1724430
MDL number:
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
SMILES string
CNC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-6-3(5(9)10)2-4(7)8/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
HOKKHZGPKSLGJE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-Methyl-DL-aspartic acid is a derivative of aspartic acid.
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
M2137-5G: + M2137-1G: + M2137-100MG: + M2137-250MG: + M2137-VAR: + M2137-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)