Merck
M1692
MRS 1845
≥95% (HPLC), solid
別名:
N-プロパルギルニトレンジペン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C21H22N2O6
CAS番号:
分子量:
398.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: soluble ≥10 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C1=C(C)N(CC#C)C(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C21H22N2O6/c1-6-11-22-13(3)17(20(24)28-5)19(18(14(22)4)21(25)29-7-2)15-9-8-10-16(12-15)23(26)27/h1,8-10,12,19H,7,11H2,2-5H3
InChI key
BITHABUTZRAUGT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ストア作動性カルシウム (SOC) チャネルの阻害剤です。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)