クローン
MTA1-213, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
75-80 kDa
化学種の反応性
mouse, human, canine, rat
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa cell nuclear extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MTA1(9112)
mouse ... Mta1(116870)
rat ... Mta1(64520)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
M1320-200UL:
M1320-BULK:
M1320-VAR:
試験成績書(COA)