スキップする
M0779
メチル β-D-グルコピラノシド
≥99% (HPLC and GC)
別名:
メチル β-D-グルコシド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥38,400
100 g
カートの在庫状況を確認する
¥265,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C7H14O6
CAS番号:
分子量:
194.18
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
211-909-9
MDL number:
¥38,400
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC and GC)
form
powder
optical activity
[α]/D -36 to -34 °, c = 4% (w/v) in water
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
<11.5% water
color
white
mp
111-113  °C
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-,7-/m1/s1
InChI key
HOVAGTYPODGVJG-XUUWZHRGSA-N
Application
メチルβ-D-グルコピラノシドは、メチルヘキソピラノシドとのオルタナンスクラーゼ受容体反応の評価に使用されています[1]。また、発酵による炭水化物の除去における、酵母Saccharomyces cerevisiaeの特異性の研究にも使用されています。 [2]
Other Notes
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
M9376M0285H3264
assay
≥99% (HPLC and GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear, colorless
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
impurities
<11.5% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
M0779-100G: + M0779-5G: + M0779-50G: + M0779-10G: + M0779-VAR: + M0779-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)