スキップする
M0692
肝臓由来ミクロソーム, プール品
from human female
別名:
lab equipment accessory
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12161501
Biological source:
human female
製品M0692は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
human female
Quality Segment
form
liquid
packaging
vial of ~10 mg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Biochem/physiol Actions
シトクロムP-450などの薬剤代謝酵素源です。
肝ミクロソ-ムは、肝細胞の小胞体由来の細胞内粒子です。これらのミクロソ-ムには、シトクロムP-450など多くの薬剤代謝酵素が含まれています。各生物種由来のミクロソ-ムプ-ル品は、異物代謝および薬剤相互作用の研究にご利用いただけます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
M9191M0317M0567
biological source
human female
biological source
rat (Sprague-Dawley)
biological source
human
biological source
human male
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
packaging
vial of ~10 mg
packaging
vial of ~10 mg
packaging
vial of ~10 mg
packaging
vial of ~10 mg
Still not finding the right product?
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
M0692-1VL-PW: + M0692-BULK: + M0692-1VL: + M0692-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)