Merck
M0563
Sigma-Aldrich
[Met210]-Melanocyte Protein PMEL 17 Fragment 209-217 human, mouse
>98% (HPLC), solid
別名:
[Met53]-Melanocyte Protein PMEL 17 fragment 52-60 bovine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H74N10O14S
分子量:
1035.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
アッセイ
>98% (HPLC)
形状
solid
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(O)=O
遺伝子情報
human ... SILV(6490)
Amino Acid Sequence
Ile-Met-Asp-Gln-Val-Pro-Phe-Ser-Val
生物化学的/生理学的作用
Modification of the melanoma differentiation antigen gp100/PMEL 17 fragment 209-217 sequence with greater affinity for the HLA-A2 molecule than the unmodified peptide. Has an increased ability to generate melanoma-reactive cytotoxic T lymphocytes in vitro.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3