Merck
M0405
Sigma-Aldrich
(±)-o-Methoxymandelic acid (dicyclohexylammonium) salt
別名:
(±)-o-Methoxymandelic acid dicyclohexylammonium salt, 2-Methoxy-α-hydroxybenzeneacetic acid, DL-2-Methoxy-α-hydroxybenzeneacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10O4 · C12H23N
CAS番号:
分子量:
363.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
SMILES記法
COc1ccccc1C(O)C(O)=O.C2CCC(CC2)NC3CCCCC3