Merck
M0185
Sigma-Aldrich
抗MyD88, 内部ドメイン抗体 ウサギ宿主抗体
~0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~35 kDa
化学種の反応性
human, mouse
濃度
~0.5 mg/mL
テクニック
western blot: 0.5-1 μg/mL using human Jurkat cell lysate
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... MYD88(4615)
mouse ... Myd88(17874)
免疫原
ヒトMyD88の内部ドメインのアミノ酸233-248に相当する合成ペプチド。このペプチドはマウスMyD88と2アミノ酸異なっています。
物理的形状
PBS溶液 (0.02%アジ化ナトリウム含有)。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
文書ライブラリにアクセスする
T P Bonnert et al.
FEBS letters, 402(1), 81-84 (1997-01-27)
Murine MyD88, an RNA with homology both to the interleukin-1 receptor signaling domain and to 'death-domains', is rapidly upregulated during differentiation of the myeloleukemic cell line M1. We have cloned the human homologue of murine MyD88 and re-evaluated the murine