Merck
L9001
Sigma-Aldrich
L-Lysine hydroxamate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H15N3O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
197.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.NCCCC[C@H](N)C(=O)NO
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3