アッセイ
≥97% (HPLC)
組成
Peptide content, ~65%
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C99H175N33O33/c1-47(2)41-54(103)80(148)118-58(24-18-38-111-97(105)106)85(153)121-60(26-20-40-113-99(109)110)87(155)129-68(45-75(143)144)93(161)128-66(43-49(5)6)92(160)130-67(44-74(141)142)90(158)116-53(11)79(147)131-69(46-133)94(162)122-59(25-19-39-112-98(107)108)86(154)124-62(28-32-71(135)136)82(150)115-51(9)77(145)117-56(22-13-16-36-101)83(151)120-57(23-14-17-37-102)84(152)123-61(27-31-70(104)134)89(157)132-76(50(7)8)95(163)125-63(29-33-72(137)138)88(156)119-55(21-12-15-35-100)81(149)114-52(10)78(146)127-65(42-48(3)4)91(159)126-64(96(164)165)30-34-73(139)140/h47-69,76,133H,12-46,100-103H2,1-11H3,(H2,104,134)(H,114,149)(H,115,150)(H,116,158)(H,117,145)(H,118,148)(H,119,156)(H,120,151)(H,121,153)(H,122,162)(H,123,152)(H,124,154)(H,125,163)(H,126,159)(H,127,146)(H,128,161)(H,129,155)(H,130,160)(H,131,147)(H,132,157)(H,135,136)(H,137,138)(H,139,140)(H,141,142)(H,143,144)(H,164,165)(H4,105,106,111)(H4,107,108,112)(H4,109,110,113)/t51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,76-/m0/s1
InChI Key
LDXUYMBPAYIMJR-UGXKBFFBSA-N
WGK
WGK 3